Beskrivning
- Elektroniska enkelkanalspipetter designade för att suga och dosera vätskevolymer från 0,0005 till 10 ml
- Intuitivt driftkoncept och ergonomisk design
- Nio olika språkinställningar: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
- Multifunktionell vippknapp, urvalsratt, innovativ utkastare, ergonomisk displayvinkel
- Bekvämt handtag
- Kraftfullt uppladdningsbart batteri
- Flexibelt laddningskoncept
- Fjäderbelastad spetskon (förutom 5 och 10 ml)
- Anpassning till yttre förhållanden (geografisk höjd, vätskor med hög densitet eller liknande faktorer)
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | epT.I.P.S. |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Violett |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | epT.I.P.S. Pipettspets (5 ml) |
| Material | Plast |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmerbarhet | Stegbaserad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |