Beskrivning
Eliminera potentiella felrisker i samband med manuell pipettering med dessa pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ Elektroniska pipetter ger exakt justerbara parametrar, reproducerbara och exakta resultat. Upplev trötthetsfri pipettering och behåll full kontroll över pipetteringsmetoderna.
- Elektroniska enkel-, 8- och 12-kanalpipetter utformade för att aspirera och dispensera vätskevolymer från 0,5μ l till 10 ml
- Intuitivt driftkoncept och ergonomisk design
- Nio olika språkinställningar: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
- Multifunktionell rocker
- Urvalsratt
- Innovativ utmatare
- Ergonomisk visningsvinkel
- Bekvämt handtag
- Kraftfullt uppladdningsbart batteri
- Flexibelt laddningskoncept
- Fjäderbelastad spetskon (förutom 5 och 10 ml)
- Anpassning till yttre förhållanden (geografisk höjd, vätskor med hög densitet eller liknande faktorer)
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % kl± 0,2μ L/10μ L,± 1 % kl± 0,5μ L/50μ L,± 0,8 % kl± 0,8μ L/1 |
| Batterityp | litiumjon |
| Kompatibla tips | 200μ L Tips |
| Färg | Gul |
| För användning med | epT.I.P.S. Pipettspets (200μ L) |
| Modell | Mikro |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Xplorer |
| Typ | Elektroniska pipetter |
| Volym (metrisk) | 5 till 100μ l |
| Visa mer |