Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ , Elektronisk flerkanalerpipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10763957 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
15 till 300μ l
5 till 100μ l
50 till 1 200μ l
Antal kanaler:
8
12
Färg:
Grön
Gul
Mellangrå
Orange
Ökar:
0,01μ l
0,1μ l
0,2μ l
1μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Färg Ökar unitSize
10763957 0,5 till 10μ l 8 Mellangrå 0,01μ l Varje
10655535 0,5 till 10μ l 12 Mellangrå 0,01μ l Varje
10586095 5 till 100μ l 8 Gul 0,1μ l Varje
10044384 5 till 100μ l 12 Gul 0,1μ l Varje
10439734 15 till 300μ l 8 Orange 0,2μ l Varje
10665535 15 till 300μ l 12 Orange 0,2μ l Varje
10645535 50 till 1 200μ l 8 Grön 1μ l Varje
12690905 50 till 1 200μ l 12 Grön 1μ l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10763957 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4861000104
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera potentiella felrisker i samband med manuell pipettering med dessa pipetter. Eppendorf™ Xplorer™ Elektroniska pipetter ger exakt justerbara parametrar, reproducerbara och exakta resultat. Upplev trötthetsfri pipettering och behåll full kontroll över pipetteringsmetoderna.
  • Elektroniska enkel-, 8- och 12-kanalpipetter utformade för att aspirera och dispensera vätskevolymer från 0,5μ l till 10 ml
  • Intuitivt driftkoncept och ergonomisk design
  • Nio olika språkinställningar: Kinesiska, holländska, engelska, franska, tyska, italienska, japanska, portugisiska och spanska
  • Multifunktionell rocker
  • Urvalsratt
  • Innovativ utmatare
  • Ergonomisk visningsvinkel
  • Bekvämt handtag
  • Kraftfullt uppladdningsbart batteri
  • Flexibelt laddningskoncept
  • Fjäderbelastad spetskon (förutom 5 och 10 ml)
  • Anpassning till yttre förhållanden (geografisk höjd, vätskor med hög densitet eller liknande faktorer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±5 % kl± 0,05μ L/1μ L,± 3 % kl± 0,15μ L/5μ L,± 2 % kl± 0,2μ L/10<
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips 20μ L Tips
Färg Mellangrå
För användning med epT.I.P.S. Pipettspets (20μ l)
Modell Mikro
Antal kanaler 8
Produktlinje Xplorer
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 20μ L epT.I.P.S. pipettspetsar
Inkluderar Laddare och multifunktionsvippa
Ökar 0,01μ l
Flerspråkigt användargränssnitt Ja