Beskrivning
Xplorer™ plus elektronisk pipett, enkelkanal med intuitivt operativsystem och design för enkelhet, precision och reproducerbarhet.
Underlättar prestanda för ytterligare intelligenta applikationer inklusive: aspiration, spädning, sekventiell dispensering och omvänd pipettering. Hjälper också till att eliminera förseningar på grund av komplicerad programmering och/eller oflexibla processer. Ger exakt justerbara parametrar, maximala reproducerbara resultat, trötthetsfritt arbete och konsekvent, full kontroll över pipetteringsprocessen.
- Multifunktionell rocker: Upp är upp och ner är ner™ princip
- Enkelt val av alla funktioner med den praktiska valratten
- Arbeta på det språk du väljer
- Tydligt arrangerad färgdisplay; inga undermenyer; hjälpfunktion
- Innovativ rocker: När spetsen matas ut återgår kolven automatiskt till nolläge
- PÅ/AV-brytare: Stänger av pipettern under längre perioder av inaktivitet
- Ytterligare applikationer inkluderar aspiration, spädning, sekventiell dispensering och omvänd pipettering
- Programmering: Engångsprogrammering av sekvenser för enklare hantering av komplexa processer
- Individuell fast volyminställning: Önskad volym kan sparas
- Lösenordsskydd: Skyddar programmering och justering
- Individuell hastighetsinställning: Ställer in parametrar till din individuella arbetshastighet
- Pipetterunderhållspåminnelse, baserad på tid eller användningsfrekvens enligt önskemål
Tillförlitligt reproducerbara resultat
- Spetsar vilar alltid i samma position
- Volym och hastighet exakt och reproducerbart justerbar
- Anpassningsbar efter din arbetsmiljö och krav
PhysioCare-koncept™
- Minskad vikt
- Förbättrad ergonomi
- Perfekt våg
- Optimalt vinklusiveat pipetterhuvud
- Förbättrad vy och högupplöst display
- Fjäderbelastad spetskon ger maximal täthet
Användningar
- Pipettering av vätskor (manuell och automatisk)
- Dispensering (tidsinställd och manuell)
- Pipettering och blandning
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % kl± 0,2μ L/10μ L,± 1 % kl± 0,5μ L/50μ L,± 0,8 % kl± 0,8μ L/1 |
| Batterityp | litiumjon |
| Kompatibla tips | 300μ L epT.I.P.S™ pipettspets |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Orange |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | epT.I.P.S. Pipettspets (300μ l) |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Xplorer Plus |
| Programmerbarhet | Ja |
| Visa mer |