Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronisk pipett, enkelkanal
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12630915 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5 ml
0,2 till 5 ml
0,5 till 10 ml
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 200μ L
15 till 300μ l
5 till 100μ l
50 till 1 000μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg unitSize
12630915 0,5 till 10μ l Mellangrå Varje
16305745 1 till 20μ l Ljusgrå -
12610915 5 till 100μ l Gul Varje
16242401 10 till 200μ L Gul Varje
12620915 15 till 300μ l Orange Varje
12600915 50 till 1 000μ l Blå Varje
16252401 0,1 till 2,5 ml Röd -
12640915 0,2 till 5 ml Violett Varje
12650915 0,5 till 10 ml Turkos Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12630915 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 4861000708
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Xplorer™ plus elektronisk pipett, enkelkanal med intuitivt operativsystem och design för enkelhet, precision och reproducerbarhet.
Underlättar prestanda för ytterligare intelligenta applikationer inklusive: aspiration, spädning, sekventiell dispensering och omvänd pipettering. Hjälper också till att eliminera förseningar på grund av komplicerad programmering och/eller oflexibla processer. Ger exakt justerbara parametrar, maximala reproducerbara resultat, trötthetsfritt arbete och konsekvent, full kontroll över pipetteringsprocessen.
  • Multifunktionell rocker: Upp är upp och ner är ner™ princip
  • Enkelt val av alla funktioner med den praktiska valratten
  • Arbeta på det språk du väljer
  • Tydligt arrangerad färgdisplay; inga undermenyer; hjälpfunktion
  • Innovativ rocker: När spetsen matas ut återgår kolven automatiskt till nolläge
  • PÅ/AV-brytare: Stänger av pipettern under längre perioder av inaktivitet
  • Ytterligare applikationer inkluderar aspiration, spädning, sekventiell dispensering och omvänd pipettering
  • Programmering: Engångsprogrammering av sekvenser för enklare hantering av komplexa processer
  • Individuell fast volyminställning: Önskad volym kan sparas
  • Lösenordsskydd: Skyddar programmering och justering
  • Individuell hastighetsinställning: Ställer in parametrar till din individuella arbetshastighet
  • Pipetterunderhållspåminnelse, baserad på tid eller användningsfrekvens enligt önskemål
Tillförlitligt reproducerbara resultat
  • Spetsar vilar alltid i samma position
  • Volym och hastighet exakt och reproducerbart justerbar
  • Anpassningsbar efter din arbetsmiljö och krav
PhysioCare-koncept™
  • Minskad vikt
  • Förbättrad ergonomi
  • Perfekt våg
  • Optimalt vinklusiveat pipetterhuvud
  • Förbättrad vy och högupplöst display
  • Fjäderbelastad spetskon ger maximal täthet
Användningar
  • Pipettering av vätskor (manuell och automatisk)
  • Dispensering (tidsinställd och manuell)
  • Pipettering och blandning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2,5 % kl± 0,025μ L/1μ L,± 1,5 % kl± 0,075μ L/5μ L,± 1 % kl± 0,1μ
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips 20μ L epT.I.P.S™ pipettspets
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Mellangrå
Disponibel Återanvändbar
För användning med epT.I.P.S. Pipettspets (20μ l)
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer Plus
Programmerbarhet Ja
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 20μ L epT.I.P.S™ pipettspets
Inkluderar Multifunktionsvippa, fjäderbelastad spetskon
Ökar 0,01μ l
Antal hastigheter 8