Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronisk pipett, enkelkanal
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12650915 Handla allt Eppendorf Produkter
Volym (metrisk):
0,1 till 2,5 ml
0,2 till 5 ml
0,5 till 10 ml
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 200μ L
15 till 300μ l
5 till 100μ l
50 till 1 000μ l
Färg:
Blå
Gul
Ljusgrå
Mellangrå
Orange
Röd
Turkos
Violett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12650915
Brand: Eppendorf™ 4861000759
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Xplorer™ plus elektronisk pipett, enkelkanal med intuitivt operativsystem och design för enkelhet, precision och reproducerbarhet.
Underlättar prestanda för ytterligare intelligenta applikationer inklusive: aspiration, spädning, sekventiell dispensering och omvänd pipettering. Hjälper också till att eliminera förseningar på grund av komplicerad programmering och/eller oflexibla processer. Ger exakt justerbara parametrar, maximala reproducerbara resultat, trötthetsfritt arbete och konsekvent, full kontroll över pipetteringsprocessen.
  • Multifunktionell rocker: Upp är upp och ner är ner™ princip
  • Enkelt val av alla funktioner med den praktiska valratten
  • Arbeta på det språk du väljer
  • Tydligt arrangerad färgdisplay; inga undermenyer; hjälpfunktion
  • Innovativ rocker: När spetsen matas ut återgår kolven automatiskt till nolläge
  • PÅ/AV-brytare: Stänger av pipettern under längre perioder av inaktivitet
  • Ytterligare applikationer inkluderar aspiration, spädning, sekventiell dispensering och omvänd pipettering
  • Programmering: Engångsprogrammering av sekvenser för enklare hantering av komplexa processer
  • Individuell fast volyminställning: Önskad volym kan sparas
  • Lösenordsskydd: Skyddar programmering och justering
  • Individuell hastighetsinställning: Ställer in parametrar till din individuella arbetshastighet
  • Pipetterunderhållspåminnelse, baserad på tid eller användningsfrekvens enligt önskemål
Tillförlitligt reproducerbara resultat
  • Spetsar vilar alltid i samma position
  • Volym och hastighet exakt och reproducerbart justerbar
  • Anpassningsbar efter din arbetsmiljö och krav
PhysioCare-koncept™
  • Minskad vikt
  • Förbättrad ergonomi
  • Perfekt våg
  • Optimalt vinklusiveat pipetterhuvud
  • Förbättrad vy och högupplöst display
  • Fjäderbelastad spetskon ger maximal täthet
Användningar
  • Pipettering av vätskor (manuell och automatisk)
  • Dispensering (tidsinställd och manuell)
  • Pipettering och blandning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3 % kl± 30μ L/1000μ L,± 0,8 % kl± 40μ L/5000μ L,± 0,6 % kl± 60μ
Batterityp litiumjon
Kompatibla tips 10 ml epT.I.P.S™ pipettspets
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Turkos
Disponibel Återanvändbar
För användning med epT.I.P.S. Pipettspets (10 ml)
Antal kanaler 1
Produktlinje Xplorer Plus
Programmerbarhet Ja
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 0,5 till 10 ml
Finger stil Ergonomi
För användning med (utrustning) 10 ml epT.I.P.S™ pipettspets
Inkluderar Multifunktionsvippa, fjäderbelastad spetskon
Ökar 10μ l
Antal hastigheter 8