Läs mer
Eppendorf™ Xplorer™ plus flytta den™ , Elektroniska flerkanalpipetter med justerbart spetsavstånd
Produktkod. 16647625 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 20μ l
15 till 300μ l
5 till 100μ l
50 till 1 200μ l
Antal kanaler:
4
6
8
12
Färg:
Grön
Ljusgul
Ljusrosa
Orange
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal kanaler Färg unitSize
16647625 15 till 300μ l 8 Orange -
16627625 15 till 300μ l 4 Orange -
16657625 50 till 1 200μ l 4 Grön Varje
16637625 15 till 300μ l 6 Orange Varje
16667625 50 till 1 200μ l 6 Grön -
16687615 1 till 20μ l 8 Ljusrosa -
16607625 5 till 100μ l 8 Ljusgul -
16677625 50 till 1 200μ l 8 Grön -
16697615 1 till 20μ l 12 Ljusrosa -
16617625 5 till 100μ l 12 Ljusgul -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 16647625 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 4861000818
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillåter enkla formatändringar med 70 % tidsbesparingar jämfört med enkanalpipetter. Den unika, tublösa designen är autoklaverbar för att minska risken för kontaminering och förbättra provets integritet.
  • Luftkuddepipetter med variabel volym och justerbart spetsavstånd finns i 4, 6, 8 och 12 kanaler
  • Välj mellan Mekanisk (Research™ plus) eller elektronisk (Xplorer™ plus) justerbara spetsavstånd flerkanalpipetter
  • För plattor (12, 24, 48, 96 och 384-brunnar), rör (1,5 och 2 ml) och agarosgeler
  • Spetsavstånd är fritt valbart från 4,5 till 33 mm, beroende på pipettvariant
  • Avståndskontroll för snabba växlar bakåt och framåt mellan käll- och destinationsformat
  • Manuell justeringsknapp för smidiga, vibrationsfria formatomkopplare och droppfria vätskeöverföringar
  • 360°vridbart pipetthuvud för bekväm läsbarhet av displayen och snabb parameteridentifiering
  • Tubeless system är säkert och pålitligt
  • Optimalt vågarad pipett minskar handtrötthet för stressfri drift
  • Autoklaverbar för användar- och provsäkerhet (Research™ plus fullt ut, och Xplorer™ plus endast nedre delen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Lot-specifikt certifikat
Kompatibla tips Universal Spetsar, epT.I.P.S™ , epT.I.P.S™ 384
Beskrivning Konavstånd: 9 mm
Justerbart spetsavstånd 9 till 19,8 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
För användning med Luftkudde
Antal kanaler 8
Produktlinje Xplorer Plus Flytta den
Typ Elektroniska pipetter
Volym (metrisk) 15 till 300μ l
För användning med (utrustning) Luftkudde