Beskrivning
- Ge extra komfort till gäster i exklusiva ställen med dessa mjuka, tjocka och stora handdukar.
- Minska konsumtionen av pappershanddukar i dina toaletter och förbättra hygienen med en i taget-dosering.
- Minska avfall och öka kostnadsbesparingarna – dessa handdukar torkar snabbt och absorberar, så gästerna använder inte lika många.
- Maximera ditt utrymme – använd dessa komprimerade pappershanddukar med den kompakta Tork Xpress™ dispensern i toaletter med låg till medelhög trafik.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flerviktad handduk |
| Längd (engelska) | 12,68 tum |
| Längd (metrisk) | 32.2 cm |
| Bredd (engelska) | 8,35 tum |
| Bredd (metrisk) | 21.2 cm |
| Färg | Vitt |
| Lager | 2-ply |