Läs mer
Tork Xpress™ Extra mjuka multifold handdukar H2
Produktkod. 30243793 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30243793 Vitt
1 options
Produktkod. 30243793 Leverantör Tork Leverantörsnummer 100297
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge dina gäster överlägsen handtorkning och komfort med de stora och extra mjuka Premium Tork Xpress Extra Soft Multifold Handdukarna som är skonsamma mot händerna och har en hög kvalitet.
  • Ge dina gäster extra komfort med dessa tjocka och mjuka handdukar.
  • Förbättra hygienen genom en-i-taget, beröringsfri dosering – använd med H2 Tork Elevation eller Image Design handduksdispenser.
  • Lämna ett bestående intryck på dina gäster – våra stora pappershanddukar har hög kvalitet på näsdukar för en premiumupplevelse.
  • Skydda miljön och sänk kostnader – gästerna kommer att använda färre av dessa högpresterande handdukar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flerviktad handduk
Längd (engelska) 13,39 tum
Längd (metrisk) 34 cm
Bredd (engelska) 8,35 tum
Bredd (metrisk) 21.2 cm
Material papper
Certifikat och efterlevnad EU:s ekomärkning, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Kedja av bevis, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Färg Vitt
Lager 2-ply
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EU:s ekomärkning, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Kedja av bevis, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001