Beskrivning
- Minipappershandduksdispensern har modern och kompakt fasaddesign.
- Ett utdelningssystem i taget förhindrar avfall och minskar risken för korskontaminering.
- Ekonomisk konsumtion och förbättrad företagshållbarhet.
- För användning i toaletter med låg till medelhög trafik.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handduksautomat |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 305 x 105 x 305 mm |
| Längd (engelska) | 4,133 tum |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Bredd (engelska) | 12.00 tum |
| Bredd (metrisk) | 305 mm |
| Höjd (engelska) | 30,08 cm |
| Höjd (metrisk) | 305 mm |
| Håller | Handdukar |
| Visa mer |