Läs mer
Tork Xpress™ Soft Multifold Hand Towels H2, Premium
Produktkod. 30243813 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
30243813 Vitt
1 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 30243813
Brand: Tork 100288
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Provide superior hand drying and comfort to your guests with the large and soft Premium Tork Xpress Soft Multifold Hand Towels that are gentle to the hands with a high quality feel.
  • Bring extra comfort to guests in high-end establishments with these soft and thick hand towels.
  • Improve hygiene, thanks to one-a-time dispensing when used with a touch-free Tork H2 Elevation or Image Design dispenser.
  • Reduce waste and increase cost savings - these hand towels are quick-drying and absorbent, so guests don't use as many.
  • Commit to a lower environmental impact with these FSC and EU Ecolabel certified hand towels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multi-fold Hand Towel
Längd (engelska) 13.39 in.
Längd (metrisk) 34 cm
Bredd (engelska) 8.35 in.
Bredd (metrisk) 21.2 cm
Material Paper
Certifikat och efterlevnad EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Färg Vitt
Lager 2-ply
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001