missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

XRK3F2, MedChemExpress

Produktkod. 16484728
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484728 10 mg
16447447 5 mg
16441017 50 mg
16405556 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16484728 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112904

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress XRK3F2 is an inhibitor of p62 (Sequestosome-1)-ZZ/ domain.

XRK3F2 is an inhibitor of p62 (Sequestosome-1)-ZZ/ domain.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material XRK3F2
CAS 2375193-43-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H24ClF2NO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (344.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.91 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C=C1)=CC=C1COC2=C(OCC3=CC=C(F)C=C3)C=C(CNCCO)C=C2.Cl
Molekylvikt (g/mol) 435.89
Formel vikt 435.89
Procent renhet 98.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.