Läs mer
XRP44X, TRC
Produktkod. 30450031
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450031 100 mg
30448948 10 mg
30456506 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX750960100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 729605-21-4
Molekylformel C21H21ClN4O
Molekylvikt (g/mol) 380.87
IUPAC-namn [4-(3-klorofenyl)piperazin-1-yl]-(5-metyl-2-fenylpyrazol-3-yl)metanon
LEDER Cc1cc(C(=O)N2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)n(n1)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(3-Chlorophenyl)-4-[(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]piperazine
Kvantitet 100 mg
Synonym XRP44X, 4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl](3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanone, XRP 44X, [4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl](5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)methanone, [4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)methanone
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN4O/c1-16-14-20(26(23-16)18-7-3-2-4-8-18)21(27)25-12-10-24(11-13-25)19-9-5-6-17(22)15-19/h2-9,14-15H,10-13H2,1H3
Formel vikt 380.1404