Läs mer
xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31067589
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31067589 1 g
31065212 5 g
31064349 25 g
31065211 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31067589 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1127131g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
(Contains∼12.0% water)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material xSodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl diphosphate
CAS 20398-34-9
Molekylformel C10H15N5O10P2.xNa
MDL-nummer MFCD00065987
Kvantitet 1 g
LEDER O=P(OP(O)([O-])=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N)O.[Na+]
Procent renhet 95%