Läs mer
Corning™ XT Fryskärna för CoolBox™ XT arbetsstation
BIOPHARMA
Produktkod. 15572851
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15572851 Blått Varje
1 options
Produktkod. 15572851 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3250.00 SEK
    3033.47 SEK / Paket med 1
    Save 216.53 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Tillåter kontinuerlig oavbruten kylning. Corning™ XT Fryskärna för CoolBox™ XT Workstation ger kylkälla in CoolBox XT Workstation när den är termoledande CoolRack eller CoolSink rör och plattmodul placeras ovanpå.
XT Fryskärna för CoolBox XT, för under °0 C, en andra möjliggör kontinuerlig, oavbruten kylning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
För användning med (applikation) Upprätthålla provets temperatur
För användning med (utrustning) CoolBox XT arbetsstation
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) 16,2 x 12,1 x 6,1 cm (6,3 x 4,7 x 2,1 tum)
Typ XT Fryskärna