Läs mer
Fisherbrand™ XTend Nitrilhandske
Produktkod. 30057387 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30057387 Betydande
30057391 Intermediär
30057389 Liten
30057390 X-large
30057388 X-Small
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30057387
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
XTend Nitrile Gloves är långmanschetterade engångshandskar som ger komfort och överlägset kemiskt stänkskydd för olika användningsområden.
  • XTend Nitrile Gloves är långa engångshandskar som erbjuder komfort och överlägset skydd mot kemiska stänk för olika användningsområden.
  • Förlängd manschett
  • Icke-sterila, icke-pudrade handskar
  • Texturerade fingertoppar ger bra grepp
  • Typ B skyddshandske
  • PPE Kategori III
  • Ambidextrous
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 5,51 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,94 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,94 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Handske manschettstil Pärlbeat
Modell XTend Nitrilhandske
Kvantitet 50 pcs
Längd (engelska) 11,42 tum
Längd (metrisk) 290 mm