Beskrivning
- XTend Nitrile Gloves är långa engångshandskar som erbjuder komfort och överlägset skydd mot kemiska stänk för olika användningsområden.
- Förlängd manschett
- Icke-sterila, icke-pudrade handskar
- Texturerade fingertoppar ger bra grepp
- Typ B skyddshandske
- PPE Kategori III
- Ambidextrous
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Kategori III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab, Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Finger Thickness (English) | 5,51 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Visa mer |