Läs mer
Fisherbrand™ XTend Nitrile Glove
Produktkod. 30057391 Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Produktkod. 30057391
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
XTend Nitrile Gloves are long-cuffed disposable gloves that provide comfort and superior chemical splash protection for a variety of uses.
  • XTend Nitrile Gloves are long-cuffed disposable gloves that offer comfort and superior protection against chemical splashes for various applications.
  • Extended Cuff
  • Non-sterile, non-powdered gloves
  • Textured fingertips provide good grip
  • Type B protective glove
  • PPE Category III
  • Ambidextrous
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Category III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Klorerad Yes
Accelerator gratis No
Användningsområden Laboratory, Industrial
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 5.51 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.14 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 3.94 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek Medium
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 3.94 mil
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Handske manschettstil Beaded
Modell XTend Nitrile Glove
Kvantitet 50 pcs
Längd (engelska) 11.42 in.
Längd (metrisk) 290 mm