Läs mer
Chemsplash Xtreme 50 SMS Antistatisk engångsoverall T5/6 Vit
Beskrivning
Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Engångsoverall
- Material: 50GSM Andas SMS Tyg
- Funktioner
- Anti-Static Skydd
- Elastisk huva, rygg och anklar
- Stickade muddar
- Tvåvägsdragkedja med självhäftande dragkedja
- Silikon och latexfri
- PFAS-fri
- Kommer utan bröstetiketten
De Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Engångsoverall är gjord av andas SMS tyg kemiskt behandlat för att erbjuda antistatiskt skydd enligt EN 1149-5:2008 standarder. Den uppfyller även CAT III Typ 5 och 6. Med funktioner som en elastisk huva, vrister, stickade muddar och en tvåvägsdragkedja med en självhäftande flik, ger den utmärkt komfort och robust skydd mot kemikaliestänk och farliga partiklar.
Säkerhetsstandarder: EN13982-1: TYP 5, EN13034: TYP 6, EN1149-5: ANTI-STATISK
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Sticka |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |