Läs mer
Chemsplash Xtreme 50 SMS Overall Typ 5/6 Disponibel
Beskrivning
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overaller
- 50GSM andas SMS Tyg
- Elastisk 3-delad huva
- Elastiska manschetter
- Elastiska anklar
- Tvåvägs zip
- Självhäftande dragkedja
- Silikon och latexfri
- Se stil 2544 för vita storlekar S-3XL
- Kommer utan bröstetiketten
Beskrivning: Chemsplash Xtreme SMS 50 engångsoveraller är gjorda av extremt andningsbara SMS tyg, lämpligt för långvarig användning. Med en elastisk huva, manschetter och vrister, med en tvåvägsdragkedja och en självhäftande lockflik. Dess starka och robusta egenskaper ger en bra kemisk barriär, särskilt mot torra farliga partiklar, samtidigt som de är extremt bekväma att bära och erbjuder det bästa värdet inom vår Cat III Typ 5 och 6 serie.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 4X-stor |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Tiger Stripe |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |