Läs mer
Chemsplash Xtreme 50 SMS Flamskyddsmedel A/SC/Alla Typ 5/6 Blå
Beskrivning
Chemsplash Xtreme SMS 50 flamskyddad engångsoverall
- Material: 50GSM Andas SMS Tyg
- Funktioner
- 3-delad elastisk huva, handleder, rygg och anklar
- Tvåvägsdragkedja med självhäftande dragkedja
- Anti-Static
- Flamskyddsmedel enligt EN14116 Index 1
- Flamskydd inkluderar alla materialenheter
- Silikon, latexfri och PFAS-fri
- Kommer utan bröstetiketten
- Överensstämmer med: CAT III Typ 5/6
De Chemsplash Xtreme SMS 50 Flamskyddad engångsoverall är gjord av andningsbar SMS tyg behandlat för att ge begränsat flamskyddande skydd enligt EN14116 Index 1. Detta inkluderar alla materialsammansättningar som uppfyller 2016/425-förordningen. Den här dräkten har en elastisk huva, handleder, vrister och en tvåvägsdragkedja med ett självhäftande lock. Dess robusta och bekväma design ger utmärkt skydd mot kemikalier. Den är lämplig att bäras över en primär EN531 flamskyddad bomullsbaserad overall utan att kompromissa med de flambeständiga egenskaperna hos EN531-plagget.
Obs: FR-engångsplagg som uppfyller EN14116 eller dess föregångare EN533:1997 ska aldrig användas som primärt (sula) flamskydd.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flamsäkra overalls |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | FR Antistatisk SMS Tyg |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |