Läs mer
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 overall med blåtejpade sömmar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30058398
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
3X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058398 Liten
30058207 Intermediär
30058247 Betydande
30058387 X-large
30058305 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30058398 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2590.300.004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Xtreme SMS 50 Overall med tejpade sömmar är gjord av 50 g/m2 som andas SMS tyg.
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overall
  • 50GSM andas SMS Tyg
  • Helt tejpade sömmar
  • Elastisk 3-delad huva
  • Elastiska manschetter& Anklar
  • Tvåvägsdragkedja med självhäftande dragkedja
  • Silikon och latexfri
  • PFAS-fri
  • Kommer utan bröstetiketten
Beskrivning: The Chemsplash Xtreme SMS 50 Overall med tejpade sömmar är gjord av 50 g/m2 som andas SMS tyg, kompatibelt med Cat III Typ 5 och 6. Den erbjuder en robust och stark barriär mot torkningsrisker och är särskilt lämplig för långvarig användning på grund av dess andningsegenskaper. Alla sömmar är bundna.
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Kön Unisex
Material SMS Tyg
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Slipsar
Sömtyp Tejpade
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Partikel
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)