Läs mer
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 engångsoverall Röd
Beskrivning
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overaller
- 50GSM andas SMS Tyg
- Elastisk 3-delad huva
- Elastiska ärmslut och anklar
- Tvåvägs dragkedja med självhäftande dragkedja
- Silikon och latexfri
- Kommer utan bröstetiketten
- PFAS-fri
- Se Style 2618 för vita storlekar 4XL-5XL-6XL
Beskrivning: Chemsplash Xtreme SMS 50 engångsoveraller är gjorda av extremt andningsbara SMS tyg som lämpar sig för långvarig användning. Med en elastisk huva, manschetter och vrister, med en tvåvägsdragkedja och en självhäftande lockflik. Dess starka och robusta egenskaper ger en bra kemisk barriär, särskilt mot torra farliga partiklar, samtidigt som den är extremt bekväm att bära. Erbjuder det bästa värdet inom vår Cat III typ 5 och 6 serie. Finns i vit, blå, röd och orange.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Tyg |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |