Beskrivning
- Molekylvikt: 673,53 g/mol
- Form: Solid
- Tillämpningar: Används i kolorimetriska analyser för cellens livskraft och proliferation. Klyvning av XTT med dehydrogenasenzymer i metabolt aktiva celler ger en starkt färgad, vattenlöslig formazanprodukt.
- Fördelar: Kräver inget formazankristalllöslighetssteg till skillnad från MTT-analyser.
- Användningsexempel: Har använts för att bedöma klaffskada för att testa kryokonserverade hjärtklaffar.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Detekteringsplats | Detektion i lösningen |
| Form | Solid |
| Frakt skick | Omgivning |
| Substrategenskaper | Kemiskt substrat |
| Substrat | Dehydrogenasenzymsubstrat |
| Målmolekyl | Dehydrogenasenzymer |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Kvantitet | 25 mg |
| För användning med (applikation) | Kolorimetriska tester för celllivskraft och proliferation, bedömning av klaffskador för kryokonserverade hjärtklaffar |