Läs mer
m-Tolylacetat, 97 %
Produktkod. 15424269
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424269 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15424269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61726.MD
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 111072-31-2 | C22H16N7NaO13S2 | 673.52 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Tetrazoliumderivat användbart i cancerforskning. XTT-natriumsalt används tillsammans med fenazinmetosulfat för att screena humana cancercellinjer. Det används också för att studera svampcellskada. Det är involverat i att testa antimikrob
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material XTT sodium salt
CAS 111072-31-2
Färg Gult
Molekylformel C22H16N7NaO13S2
MDL-nummer MFCD00083517
Kvantitet 250 mg
Synonym xtt
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten vid 2; 5 mg/ml; Löslig i vatten, dimetylsulfoxid, dimetylformamid och fosfatbuffrad saltlösning; vid pH = 7;2.
InChI-nyckel JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].COC1=C(C=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)N1N=C(N=[N+]1C1=C(OC)C=C(C(=C1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn natrium;2-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfonatofenyl)-3-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenyl)-N-fenyltetrazol-3-ium-5-karboximidat
Molekylvikt (g/mol) 673.52
PubChem CID 131668615
Formel vikt 673.52
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.