Läs mer
Grant Instruments™ XUB-serien digitala ultraljudsbad
Kapacitet (metrisk):
4.5 L
9.5 L
12.5 L
17.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
XUB-serien av digitalt styrda ultraljudsbad med bänkskivor erbjuder konsekvent och pålitlig prestanda i en mängd olika miljöer. Inkluderar frekvens LEAP teknologi för att säkerställa enhetliga nivåer av ultraljudsaktivitet i hela vätskan, dessa bad erbjuder hög prestanda och ger en exakt och exakt ultraljudsprocess.
- Justerbar hastighetskontroll från 500 till 3000 rpm
- Klarar upp till 32 rör i tre olika storlekar/kombinationer
- Ytterligare VP-1 platt huvud för enkelrörsblandning medföljer enheten
- Sugdynor av gummi håller tätt mot arbetsytan och hindrar enheten från att gå - de absorberar också vibrationer och förhindrar dess överföring till arbetsbänken
- Enkel att använda - välj antingen Kontinuerlig eller Touch -drift och vrid på ratten för att justera hastigheten
- Den universella plattformen med 32 kontakter för tre rörstorlekar (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) och en spets för att blanda enskilda rör upp till 15 ml
- Drifttemperaturområde: + 4 C °till 40 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | LED |
| Timer | 0 till 99 min. |
| Frekvens | 32 till 38 kHz |
| Spänning | 230 V |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Djup (metriskt) | 200 mm |
| Temperaturområde (metriskt). | Omgivande+ 5 °C till 70 °C |
| Driftsfrekvens | 32 till 38 kHz |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Grant M2 ultrasonic solution
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID