Läs mer
Grant Instruments™ XUB-serien digitala ultraljudsbad
Kapacitet (metrisk):
4.5 L
9.5 L
12.5 L
17.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
XUB-serien av digitalt styrda ultraljudsbad med bänkskivor erbjuder konsekvent och pålitlig prestanda i en mängd olika miljöer. Inkluderar frekvens LEAP teknologi för att säkerställa enhetliga nivåer av ultraljudsaktivitet i hela vätskan, dessa bad erbjuder hög prestanda och ger en exakt och exakt ultraljudsprocess.
- Adjustable speed control from 500 to 3000 rpm
- Handles up to 32 tubes in three different sizes/combinations
- Additional VP-1 flat head for single tube mixing supplied with unit
- Rubber suction pads hold tight to the work surface and prevent the unit from walking - they also absorb vibration and prevent its transmission to the workbench
- Easy to operate - select either Continuous or Touch operation and turn the knob to adjust the speed
- The 32-socket universal platform for three tubes sizes (16 x 1.5mL, 8 x 0.5mL, 8 x 0.2mL) and a tip for mixing individual tubes up to 15mL
- Operating temperature range: + 4°C to 40°C
Specifikationer
Specifikationer
| Timer | 0 to 99 min. |
| Spänning | 230 V |
| Kapacitet (metrisk) | 9.5 L |
| Djup (metriskt) | 183 mm |
| Temperaturområde (metriskt). | Ambient +5°C to 70°C |
| Driftsfrekvens | 32 to 38 kHz |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Grant M2 ultrasonic solution
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID