Läs mer
Grant Instruments™ XUB-serien digitala ultraljudsbad
Produktkod. 11480998
Change view
Kapacitet (metrisk):
4.5 L
9.5 L
12.5 L
17.5 L
25 L
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11480998 25 L Varje
11470998 17.5 L Varje
11460998 12.5 L Varje
11440998 4.5 L Varje
11450998 9.5 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11480998 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer XUB25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42680.00 SEK
    36217.41 SEK / Paket med 1
    Save 6462.59 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
XUB-serien av digitalt styrda ultraljudsbad med bänkskivor erbjuder konsekvent och pålitlig prestanda i en mängd olika miljöer. Inkluderar frekvens LEAP teknologi för att säkerställa enhetliga nivåer av ultraljudsaktivitet i hela vätskan, dessa bad erbjuder hög prestanda och ger en exakt och exakt ultraljudsprocess.
  • Justerbar hastighetskontroll från 500 till 3000 rpm
  • Klarar upp till 32 rör i tre olika storlekar/kombinationer
  • Ytterligare VP-1 platt huvud för enkelrörsblandning medföljer enheten
  • Sugdynor av gummi håller tätt mot arbetsytan och hindrar enheten från att gå - de absorberar också vibrationer och förhindrar dess överföring till arbetsbänken
  • Enkel att använda - välj antingen Kontinuerlig eller Touch -drift och vrid på ratten för att justera hastigheten
  • Den universella plattformen med 32 kontakter för tre rörstorlekar (16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) och en spets för att blanda enskilda rör upp till 15 ml
  • Drifttemperaturområde: + 4 C °till 40 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa LED
Timer 0 till 99 min.
Frekvens 32 till 38 kHz
Spänning 230 V
Kapacitet (metrisk) 25 L
Djup (metriskt) 347 mm
Temperaturområde (metriskt). Omgivande+ 5 °C till 70 °C
Driftsfrekvens 32 till 38 kHz
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Grant M2 ultrasonic solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: C9XYLATE, QUATERNARY FATTY AMINE ETHOXYLATE, BENZENESULFONIC ACID