Läs mer
Honeywell™ XV100-serien skyddsglasögon
Produktkod. 12677443
Change view
Ram färg:
Grå
Gult
Klart
Linsfärg:
Grå
Gult
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ram färg Linsfärg Förpackningsstorlek
12677443 Klart Klart Varje
15826655 Grå Grå Varje
15816655 Gult Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12677443 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1028860
I lager
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Mycket ekonomiskt ögonskydd med en omslutande uni-lins för utmärkt perifert syn och skydd.
  • 10-bas, wrap-around, uni-lins för utmärkt perifert syn och skydd
  • Gjuten, universell nosstycke för enkel passform
  • Lättviktsdesign och tunna, formade skalmar för komfort hela dagen
  • Skyddar mot stötar (45 m/s)
  • Väl lämpad för användning inom lätt och tung tillverkning, verktyg, bioteknik, skeppsbyggnad, konstruktion och biltillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Linsbeläggning Reptålig
Beskrivning Modell XV100
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EG-kategori PPE: 1, i enlighet med rådets direktiv 89/686/EEC och tillhörande ändringar, NIOSH 1979
Linsfärg Klart
För användning med (applikation) Allmän användning och skydd, verktyg, lätt och tung tillverkning, bioteknik, skeppsbyggnad, konstruktion, biltillverkning
Ram färg Klart
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.