Läs mer
Honeywell™ XV100-serien skyddsglasögon
Beskrivning
- 10-bas, wrap-around, uni-lins för utmärkt perifert syn och skydd
- Gjuten, universell nosstycke för enkel passform
- Lättviktsdesign och tunna, formade skalmar för komfort hela dagen
- Skyddar mot stötar (45 m/s)
- Väl lämpad för användning inom lätt och tung tillverkning, verktyg, bioteknik, skeppsbyggnad, konstruktion och biltillverkning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EG-kategori PPE: 1, i enlighet med rådets direktiv 89/686/EEC och tillhörande ändringar, NIOSH 1979 |
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Beskrivning | Modell XV101 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EG-kategori PPE: 1, i enlighet med rådets direktiv 89/686/EEC och tillhörande ändringar, NIOSH 1979 |
| Linsfärg | Grå |
| För användning med (applikation) | Allmän användning och skydd, verktyg, lätt och tung tillverkning, bioteknik, skeppsbyggnad, konstruktion, biltillverkning |
| Ram färg | Grå |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Polykarbonat |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?