Läs mer
UVP XX-serien UV bänklampa utbytesrör
Produktkod. p-8627028
Våglängd:
254 nm
302 nm
Wattal:
15 W
20 W
40 W
För användning med (utrustning):
Modell XX-15 bänklampa
Modell XX-20 bänklampa
Modell XX-40S bänklampa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12726508
Brand: UVP 34006701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
UVP™ Ersättningsrör för UV-bänkslampor i XX-serien är utbytbara UV-rör som finns i kortvågs-, långvågs- och mellanvåglängder.
Rören i lamparmaturer är utbytbara för applikationer som kräver olika våglängder.
  • Beställ rör med samma effekt som lampan
  • Rör finns i 254nm, 302nm och 365nm
  • Kortvågig UV är lämplig för sterilisering och sanitet
  • Långvågig/mellanstor UV är lämplig för fluorescens och inspektion
Specifikationer
Wattal 20 W
Våglängd 254 nm
Beskrivning Ersättnings UV-rör för bänklampa i XX-serien
För användning med (applikation) Sterilisering och sanitet
För användning med (utrustning) Modell XX-20 bänklampa
Längd (engelska) 23 tum
Längd (metrisk) 610 mm
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Ersättnings UV-rör