Läs mer
UVP XX-15-serien UV-bänkslampa, 230V
Produktkod. 11789054
Change view
Modell:
XX-15BLB
XX-15L
XX-15S
Våglängd:
254 nm
365 nm
Ljuskälla:
UV-A
UV-C
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Våglängd Ljuskälla unitSize
11789054 XX-15S 254 nm UV-C Varje
13204599 XX-15BLB 365 nm UV-A Varje
12872969 XX-15L 365 nm UV-A Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11789054 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95004209
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bänklampor som erbjuder ett val mellan långvågs-, kortvågs- eller mellanvågsvåglängder för användning i sterilisering/sanering och fluorescens-/inspektionsapplikationer. UVP XX-15 Series UV-bänkslampa, 230V är 15 watts armaturer designade för användning i Europa.
  • Olika UV-rörvåglängder finns tillgängliga för olika applikationsbehov
  • Lampor har hål på varje ände av armaturen för att hänga eller montera lampan
  • Tillverkad med ett slitstarkt aluminiumhölje och pulverlack reptålig finish
  • Kortvågslampor kan användas i ett uppåtriktat läge för att rena luft eller i ett nedåtriktat läge för dekontaminering av arbetsytor
  • 254nm UV kan döda upp till 99 % av organismerna från bakterier, jäst, mögelsporer, bakterier och virus
  • Shortwave UV erbjuder ett pålitligt och effektivt verktyg för dekontamineringsapplikationer på sjukhus, laboratorier, läkemedelsföretag och kliniker
  • UV-intensiteten kan ökas genom att föra lampan närmare föremålet som steriliseras
  • Utbytbara UV-rör (välj 15 watts rör för användning med XX-15 lampor)
  • 15 watts lampor: Storlek: 19,75L x 6W x 4,25 in.H (502 x 152 x 108mm), Vikt: 5 lb (2,3 kg)
Specifikationer
Ljuskälla UV-C
Spänning 230 V
Wattal 15 W
Våglängd 254 nm
Mått (L x B x H) 502 x 152 x 108 mm
Elektriska krav 15 W, 230 V, 60 Hz
För användning med (applikation) Sjukhus, laboratorier, läkemedelsföretag och kliniker
Höjd (metrisk) 108 mm
Hertz 60 Hz
Längd (metrisk) 502 mm
Material Aluminium
Modell XX-15S
Förpackningsmängd 1 st
Produktlinje XX-15-serien
Bredd (metrisk) 152 mm
Produkttyp UV bänklampa