Läs mer
XY1, MedChemExpress
Beskrivning
XY1 is a very close analogue of SGC707 (a potent, selective, and non-competitive inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM), but XY1 is completely inactive.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | XY1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1624117-53-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 67.5 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2 |
| Visa mer |