missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Xylan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylan |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O6/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8/h1-10H/t1?,2-,3+,4-,5+ |
| Formel vikt | 166.0477 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?