Läs mer
Xylazinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11439791 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439791 1 g 1g
11449791 5 g 5g
11459791 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439791 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215830701
Xylazinhydroklorid, vitt pulver
  • Det har använts tillsammans för att producera snabb och reversibel anestesi hos försöksdjur.
  • Xylazin framkallade ett diuretiskt svar hos ketaminbedövade djur, troligen genom aktivering av komplexa perifera och CNSα 2-adrenerga receptorsystem.
  • Det är en alfaagonist med lugnande, smärtstillande och muskelavslappnande egenskaper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00058196
Synonym 2-[2,6-Dimethylphenylamino]-4H-5,6-dihydroxthiazine, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride
Specifikationer
Smältpunkt 161°C to 171°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.0039
Anteckningar om analysprocent 1.0018
Molekylformel C12H16N2S . HCl
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 6448471
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/mL).
Fysisk form Pulver