Läs mer
Xylazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylazine hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H |
| Formel vikt | 256.0801 |