Läs mer
Xylazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Xylazine |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 220.1034 |
| Procent renhet | >95% |