Läs mer
Xylazole hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312901
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312901 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30312901 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17943600
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylazole hydrochloride
CAS 123941-49-1
Analyt- eller komponentnamn Xylazole hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H12 N2 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), 2-Thiazolamine, N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Xylazole
InChI formel InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11-12-6-7-14-11;/h3-7H,1-2H3,(H,12,13);1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cc1cccc(C)c1Nc2nccs2
IUPAC-namn N-(2,6-dimethylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine;hydrochloride
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 240.75
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 240.0488 g/mol