Läs mer
Xylene, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10587082 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10587082 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10587082 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8080.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemikalie av hög kvalitet som överträffar ACS-specifikationerna för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
  • Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
pH Liquid
Smältpunkt -34°C
CAS 1330-20-7
Färg Färglös
Densitet 0.87g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 1.1 - 7 Vol %
Flampunkt 24°C
Tändpunkt 500°C
Odör Aromatic
Förpackning Glas
Anteckningar om renhetsgrad Exceeds ACS specifications
Rester efter avdunstning Max. 0.002%
Linjär formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0.61 mPas at 20°C
Vatten Max. 0.03%
Synonym Xylol
Kokpunkt 137°C to 143°C
Löslighetsinformation 0.2g/L in water
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).