Läs mer
Xylene, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10291531 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 L
Förpackning:
Stål
Förpackningsstorlek:
25 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10291531 25 L Stål 25 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10291531 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8118.9025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Uppfyller reagensspecifikationer för testning av European Pharmacopeia-monografier. För laboratoriebruk, för organisk syntes och för rutinforskning.
En klass av kemikalier för laboratorieanvändning, för organisk syntes och för rutinforskning, vanligtvis kontrollerad av fysikaliska kriterier och ofta genom analys (genom GC).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylene
CAS 1330-20-7
Färg Färglös
Utseende Passes test
Densitet 0.86g/mL
Kvantitet 25 L
Flampunkt 24°C
Förpackning Stål
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Meets reagent specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Molekylformel C8H10
Linjär formel (CH3)2C6H4
Ångtryck 1.065 kPa (25°C)
Synonym Dimethylbenzene, Xylol
Löslighetsinformation 0.106g/L in water at 25°C
Formel vikt 106.16g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet BAGARE
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).