Läs mer
Xylene, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10112310 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10112310 5 L Plastbehållare 5 L
10467270 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10385910 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10418473 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10477270 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10112310 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer X/0250/21
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
C8H10, CAS-nummer-1330-20-7, 2,5L, 136 grader. C, färglös, 106,17 g/mol, -34 grader. C, 77264, bärnstensglasflaska, flytande, 8 mbar vid 20 grader. C, 0,6 mPaS vid 20 grader. C | CAS: 1330-20-7 | C8H10
C8H10, CAS-nummer-1330-20-7, 2,5L, 136°C, Färglös, 106,17g/mol, -34°C, 77264, Bärnstensfärgad glasflaska, vätska, 8mbar vid 20°C, 0,6 mPaS vid 20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
Molekylformel C8H10
MDL-nummer 77264
Specifikationer
Smältpunkt -34 °C
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning Plastbehållare
Fysisk form Vätska
Ångtryck 8 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,6 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 136 °C
Formel vikt 106,17 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylen
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.