Beskrivning
C8H10, CAS-nummer-1330-20-7, 2,5L, 136°C, Färglös, 106,17g/mol, -34°C, 77264, Bärnstensfärgad glasflaska, vätska, 8mbar vid 20°C, 0,6 mPaS vid 20°C.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -34 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 8 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 0,6 mPaS vid 20 °C |
| Kokpunkt | 136 °C |
| Formel vikt | 106,17 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Xylene
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: Xylene