Läs mer
Xylene Cyanol FF, 10 g, MP Biomedicals
Produktkod. 11442306 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442306 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11442306 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521281710
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylene Cyanol FF
CAS 2650-17-1
Molekylformel C25H27N2NaO6S2
MDL-nummer MFCD00019481
InChI-nyckel VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
LEDER [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
IUPAC-namn natrium 4-{[4-(etylamino)-3-metylfenyl][(1Z,4Z)-4-(etylimino)-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl}-3-sulfobensen-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 538.61
Kvantitet 10 g