Läs mer
Xylene Cyanol, pure
Produktkod. 10463931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10463931 5 g Glass bottle 5g
10118040 25 g Glass bottle 25g
10732022 50 g Glass bottle 50g
10178130 100 g Glass bottle 100g
10414511 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10463931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422690050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4463-44-9 | C25H28N2NaO7S2 | 555.616 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4463-44-9
Molekylformel C25H28N2NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 555.616
MDL-nummer MFCD00019481
InChI-nyckel JKPDSWLBCLGXEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 43535, Cyanol FF
PubChem CID 131854036
IUPAC-namn 4-[[4-(ethylamino)-3-methylphenyl]-(4-ethylimino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-6-hydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;sodium
LEDER CCNC1=C(C=C(C=C1)C(=C2C=CC(=NCC)C(=C2)C)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)O)C.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylene cyanol
Namnnotering 85%
Färginnehåll 80% min.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 554.61
Kvalitet Extra Pure
Förpackning Glass bottle
Färg Blue to Red
Kvantitet 5 g
Fysisk form Crystalline Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylene cyanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.