Läs mer
Xylen, för elektroniskt bruk (MOS), Fisher Chemical™
Produktkod. 12656797 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
5 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12656797 5 L Aluminiumburk 5 L
10355960 2.5 L Bärnstensglasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 12656797 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer X/0255/21
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
Molekylformel C8H10
MDL-nummer 77264
Specifikationer
Smältpunkt -34 °C
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning Aluminiumburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 8 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,6 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 136 °C
Formel vikt 106,17 g/mol