Läs mer
Xylen, blandade isomerer, Multisolvent™ Betyg, Sharlab
Produktkod. 11302645
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11302645 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11302645 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer XI00591000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kan användas för nästan alla laboratorieapplikationer. Xylen, blandade isomerer, Multisolvent™ Graden från Sharlab har hög renhet och låg vattenhalt för användning i applikationer som kräver en produkt av HPLC-, ACS- eller reagenskvalitet.
Multisolvent™ produkter används oftast för HPLC, men kan också användas för många andra applikationer, vilket gör den till en av de mest universella kvaliteterna som finns tillgängliga. Dessa mångsidiga produkter har många fördelar jämfört med applikationsspecifika lösningsmedel:
  • Garantiresultat: QC-kontroller utförs med moderna analytiska tekniker för alla garanterade tillämpningar
  • Optimera inköp och lagerhållning: En produkt för de flesta applikationer förhindrar behovet av att beställa, lagra och spåra leveransen av flera sorter
  • Optimal förpackning: Mycket motståndskraftiga och hållbara bärnstensfärgade glasflaskor eller fat i rostfritt stål garanterar högsta produktsäkerhet och kvalitet
  • Lägre kostnader genom att förena: Flera produkter till enkla priser för att undvika att köpa små mängder av specifika produkter
  • Bevara miljön: Returförpackningar (envägsglasflaskor eller returfat av SS) hjälper till att förhindra avfall
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylene
Smältpunkt -34°C
CAS 1330-20-7
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.00025meq/g
Alkalinitet Max. 0.00025meq/g
Utseende Clear
Densitet 0.86g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 25°C
Tändpunkt 465°C
Förpackning Glasflaska
Anteckningar om renhetsgrad Mixture of isomers
Rester efter avdunstning Max. 0.0003%
Anteckningar om analysprocent Totalt innehåll av isomerer
Molekylformel C8H10
Ångtryck 10 hPa
UN-nummer 1307
Vatten Max. 0.01%
Synonym Dimethylbenzene, Xylol
Kokpunkt 137°C to 143°C
Löslighetsinformation 0.2g/L in water
Formel vikt 106.17g/mol
Procent renhet Min. 99%