Specifikationer
| Smältpunkt | -34°C |
| CAS | 1330-20-7 |
| Färg | Max. 10 (APHA) |
| Densitet | 0.86 - 0.88 g/cm³ (20°C) |
| Kvantitet | 5 L |
| Flampunkt | 25°C |
| Rester efter avdunstning | max. 0.002% |
| Analysprocentintervall | min. 98.5% |
| Molekylformel | C8H10 |
| MDL-nummer | MFCD00077264 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).