Specifikationer
| CAS | 1330-20-7 |
| Molekylformel | C8H10 |
| Synonym | Xylol, dimethylbenzene, Xylene mixture of isomers |
| Löslighetsinformation | Löslig i absolut alkohol, eter och många organiska lösningsmedel; praktiskt taget olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 106.17 |
| Kvalitet | Histologiska |
| Kvantitet | 4 L |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene