Läs mer
Xylen, teknisk, Fisher Chemical™
Produktkod. 10588070 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10588070 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10691373 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10305870 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10588070 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer X/0100/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    465.15 SEK / 2.5 L
    Save 160.85 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Kemiska identifierare
CAS 1330-20-7
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer 77264
InChI-nyckel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1,3-xylen
LEDER CC1=CC(C)=CC=C1
Specifikationer
Smältpunkt -34 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 8 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,6 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 136 °C
Formel vikt 106,17 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Xylen
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Aromatic hydrocarbons, C8; Light Oil Redistillate, high boiling, Xylenes (o-, m-, p- isomers), Ethyl