Läs mer
Xylenecyanol FF, dye content 70%
Produktkod. 11497094
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497094 10 g 10g
11407104 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497094 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21530.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol
Xylene Cyanol FF är ett spårningsfärgämne som vanligtvis används för nukleinsyror. Föreningen har använts i både elektrofores av polyakrylamid och agarosgeler för olika utvärderingar inklusive DNA-sekvensering. Föreningen har också använts i en mobilitetsförskjutningsanalys av ssDNA. Dessutom har två mycket känsliga spektrofotometriska analyser utvecklats för detektion av platina (IV) (sc-250738, Platinum(IV) klorid) och krom (sc-214714) med användning av Xylene Cyanol FF. Som ett organiskt färgämnesinaktiverat Sendai-virusvaccin visade Xylene Cyanol FF ett starkt skydd mot viruset.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Xylene Cyanol FF är ett spårningsfärgämne som vanligtvis används för nukleinsyror. Föreningen har använts i både elektrofores av polyakrylamid och agarosgeler för olika utvärderingar inklusive DNA-sekvensering. Föreningen har också använts i en mobilitetsförskjutningsanalys av ssDNA. Dessutom har två mycket känsliga spektrofotometriska analyser utvecklats för detektion av platina (IV) (sc-250738, Platinum(IV) klorid) och krom (sc-214714) med användning av Xylene Cyanol FF. Som ett organiskt färgämnesinaktiverat Sendai-virusvaccin visade Xylene Cyanol FF ett starkt skydd mot viruset.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2650-17-1
Molekylformel C25H27N2NaO6S2
Molekylvikt (g/mol) 538.61
MDL-nummer MFCD00019481
InChI-nyckel VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Synonym Acid blue 147; C.I. 42135
IUPAC-namn natrium 4-{[4-(etylamino)-3-metylfenyl][(1Z,4Z)-4-(etylimino)-3-metylcyklohexa-2,5-dien-1-yliden]metyl}-3-sulfobensen-1-sulfonat
LEDER [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Xylenecyanol FF
Namnnotering dye content 70%
Smältpunkt ∼295°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 538.61
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.